missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N1,N3-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-(2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)acetamido)-2,4,6-triiodoisophthalamide, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31336883
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31336883 5 g
31333842 25 g
31322747 1 g
31321618 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31336883 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1348195g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N1,N3-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-(2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)acetamido)-2,4,6-triiodoisophthalamide
CAS 87771-40-2
Summenformel C18H24I3N3O9
MDL-Nummer MFCD00867959
Menge 5 g
SMILES O=C(NCC(O)CO)C1=C(I)C(N(CCO)C(CO)=O)=C(I)C(C(NCC(O)CO)=O)=C1I
Molekulargewicht (g/mol) 807.11
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.