Learn More
N2-(tert-Butyl)-N4-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30943267
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30943267 5 g
30941192 25 g
30936613 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30943267 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1225395g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N2-(tert-Butyl)-N4-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
CAS 28159-98-0
Summenformel C11H19N5S
MDL-Nummer MFCD01863779
Menge 5 g
SMILES CSC1=NC(NC(C)(C)C)=NC(NC2CC2)=N1
Molekulargewicht (g/mol) 253.37
Reinheit (%) 95%