Learn More
N6-(4-Hydroxybenzyl)adenosine, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
N6-(4-Hydroxybenzyl)adenosine is a inhibitor of platelet aggregation induced in vitro by collagen and their activity range was demonstrated (IC50: 6.77-141 μM).
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N6-(4-Hydroxybenzyl)adenosine |
| CAS | 110505-75-4 |
| Farbe | Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C17H19N5O5 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Para-topolin riboside |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (267.84 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCC4=CC=C(O)C=C4)O1)O)O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 373.36 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.