Learn More
Macherey-Nagel™ N9 Polypropylen-Schraubverschlüsse, durchsichtig
Zum Verschließen von Fläschchen mithilfe von Schraubdeckeln mit einem sicheren Septum für die Aufnahme von Nadeln. Die transparenten Macherey-NagelTM N9 Schraubverschlüsse aus Polypropylen werden mit verschiedenen Septen geliefert.
31.00 € - 48.45 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Polypropylen, PTFE, Silikon |
Dicke (metrisch) | 1 mm |
Verschlussgröße | N9 |
Produktcode | Marke | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Septum | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10378051
|
Macherey-Nagel™
702286 |
PTFE Rot / Silikon Weiß / PTFE Rot |
31.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10535761
|
Macherey-Nagel™
702288 |
Silikon Weiß / PTFE Blau, geschlitzt |
32.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10032751
|
Macherey-Nagel™
702287 |
Silikon weiß/PTFE rot |
48.45 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Schraubverschlüsse N9
- Große Auswahl an Schraubverschlüssen mit verschiedenen Septummaterialien und Kappenfarben
- Geklebte Schraubkappen (Septen fest mit der Kappe verbunden, nicht entfernbar) – Vorteil: dicke (stumpfe) HPLC-Nadeln können das Septum nicht in die Durchstechflasche drücken
- Polymagnetischer Schraubverschluss 702166 für CTC GC PAL
Spezifikation
Durchsichtig | |
Polypropylen, PTFE, Silikon | |
1 mm | |
N9 |