missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NAD+, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31007597
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31007597 25 g
31002158 10 g
31002157 100 g
31006599 5 g
30992040 500 g
30988885 250 mg
30993597 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31007597 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12691725g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material NAD+
CAS 53-84-9
Summenformel C21H27N7O14P2
MDL-Nummer MFCD00036253
Menge 25 g
SMILES O[C@H]1[C@H](N2C3=C(N=C2)C(N)=NC=N3)O[C@@H]([C@H]1O)COP(OP(OC[C@H]4O[C@H]([C@@H]([C@@H]4O)O)[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 663.43
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.