Learn More
NAD+, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422179
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16422179 1 g
16400938 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16422179 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0445
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress NAD+ is a coenzyme composed of ribosylnicotinamide 5'-diphosphate coupled to adenosine 5'-phosphate by pyrophosphate linkage.
NAD+ is a coenzyme composed of ribosylnicotinamide 5'-diphosphate coupled to adenosine 5'-phosphate by pyrophosphate linkage.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NAD+
CAS 53-84-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H27N7O14P2
Menge 1 g
Synonym β-DPN β-NAD β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide
Löslichkeitsinformationen H2O : 41.67 mg/mL (62.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]2O[C@@H]([N+]3=CC=CC(C(N)=O)=C3)[C@H](O)[C@@H]2O)([O-])=O)(O)=O)N4C(N=CN=C5N)=C5N=C4
Molekulargewicht (g/mol) 663.43
Formelmasse 663.43
Reinheit (%) 98.24%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism