Learn More
NAD+, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
NAD+ is a coenzyme composed of ribosylnicotinamide 5'-diphosphate coupled to adenosine 5'-phosphate by pyrophosphate linkage.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | NAD+ |
| CAS | 53-84-9 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H27N7O14P2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | β-DPN β-NAD β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 41.67 mg/mL (62.81 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O[C@H]([C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]2O[C@@H]([N+]3=CC=CC(C(N)=O)=C3)[C@H](O)[C@@H]2O)([O-])=O)(O)=O)N4C(N=CN=C5N)=C5N=C4 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 663.43 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.