Learn More
NADP sodium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200100110
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
Artikelnummer. 16452326
Marke: Medchem Express HYF0002
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress NADP sodium salt (Sodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP sodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).
NADP sodium salt (Sodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP sodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NADP sodium salt
CAS 1184-16-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H27N7NaO17P3
Menge 500 mg
Synonym Sodium NADP
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (130.65 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.57 mg/mL (4.66 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](COP(OP([O-])(OC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]([N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)O4)=O)([O-])=O)O3)C=N2)=NC=N1.[Na+]
Molekulargewicht (g/mol) 765.39
Formelmasse 765.39
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.