Learn More
NADPH tetracyclohexanamine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16468778
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16468778 10 mg
16464697 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16468778 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYF0003A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress NADPH tetracyclohexanamine is a ubiquitous cofactor and biological reducing agent.
NADPH tetracyclohexanamine is a ubiquitous cofactor and biological reducing agent.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NADPH tetracyclohexanamine
CAS 100929-71-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C45H82N11O17P3
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : ≥ 100 mg/mL (87.56 mM) ∣DMSO : ≥ 84 mg/mL (73.55 mM)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](COP(OP(O)(OC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N5C=C(C(N)=O)CC=C5)O4)=O)(O)=O)O3)C=N2)=NC=N1.NC6CCCCC6.NC7CCCCC7.NC8CCCCC8.NC9CCCCC9
Molekulargewicht (g/mol) 1142.12
Formelmasse 1142.12
Reinheit (%) 96.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid