Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Braunglas-PPCO-Verschlüsse mit hohem Profil und Farbcodes für Mikro-Verpackungsfläschchen: Nicht steril
Identifizieren Sie Ihre Proben schnell. Diese Verschlüsse mit Gewinde sind nicht zytotoxisch und pyrogenfrei und verwenden keine bedenklichen O-Ringe, die eventuell herausfallen oder den Inhalt kontaminieren könnten.
300.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Verschlüsse mit hohem Profil und Farbkodierern für Mikro-Verpackungsfläschchen |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
Material | PPCO |
Sterilität | Unsteril |
Anzahl pro Karton | 1000 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10727283
|
Thermo Scientific™
362825-0111 |
Weiß |
300.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11304525
|
Thermo Scientific™
362825-0112 |
Gelb |
300.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11314525
|
Thermo Scientific™
362825-0113 |
Orange |
300.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10098772
|
Thermo Scientific™
362825-0114 |
Grün |
300.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10425513
|
Thermo Scientific™
362825-0115 |
Rot |
300.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10592035
|
Thermo Scientific™
362825-0116 |
Blau |
300.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10374623
|
Thermo Scientific™
362825-0117 |
Gold |
300.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10028922
|
Thermo Scientific™
362825-0118 |
Violett |
300.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10344103
|
Thermo Scientific™
362825-0119 |
Naturfarben |
300.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11324525
|
Thermo Scientific™
362825-1110 |
Türkis |
300.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10304153
|
Thermo Scientific™
362825-1111 |
Bernsteinfarben |
300.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Identifizieren Sie Proben rasch mittels der Thermo Scientific™ Nalgene™ Braunglas-PPCO-Verschlüsse mit hohem Profil und Farbcodes für Mikro-Verpackungsfläschchen.Diese nicht-zytotoxischen und pyrogenfreien Verschlüsse verwenden keine O-Ringe, die eventuell herausfallen oder den Inhalt kontaminieren könnten.
- Die Fläschchen (gesondert erhältlich) sind zusammen mit den Verschlüssen für den Lufttransport bei 7.5 psig getestet.
- Schraubverschluss mit Gewinde.
- Die permanenten, farbkodierten Einsätze enthalten keine toxischen Schwermetalle.
- Die Einsätze kommen nicht mit dem Fläschcheninhalt in Berührung.
- Die Verschlüsse sind bei Verwendung mit Nalgene Mikro-Verpackungsfläschchen auslaufsicher†
Bestellinformationen:
Die Verschlüsse für Mikro-Verpackungsfläschchen werden in Großpackungen ohne Fläschchen (500 Stück je Innenbeutel, 1000 Stück je Karton) geliefert. Nichtsterile braune Fläschchen müssen gesondert bestellt werden (Kat. Nr. 362805).
Gewährleistung: 90 Tage
Spezifikation
Verschlüsse mit hohem Profil und Farbkodierern für Mikro-Verpackungsfläschchen | |
PPCO | |
1000 | |
Nalgene | |
Schraubverschluss | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
11 mm | |
Unsteril | |
500 | |
Polypropylen-Copolymer | |
500/Beutel, 1.000 Kartons | |
Verschluss |
Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen.Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen.Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden.Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.