Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston-Round-Flaschen aus HDPE ohne Verschluss: Großpackung
Catalog Number p-4521894
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Die langlebigen und zuverlässigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston-Rundflaschen aus HDPE ohne Verschluss erfüllen anspruchsvolle Verpackungsanforderungen.
Die langlebigen und zuverlässigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Boston-Rundflaschen aus HDPE ohne Verschluss erfüllen anspruchsvolle Verpackungsanforderungen. Diese Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte sind langlebig, durchscheinend und weisen eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit auf. Dank ihrer gleichmäßigen Wände sind diese Flaschen riss- und stoßfest.
Merkmale:
  • Naturfarben, HDPE
  • Für den Einsatz in Gefrierschränken bis zu -100° C
  • Auslaufsicher† bei Verwendung mit entsprechendem Nalgene Verschluss (separat bestellbar)
Bestellinformationen:
Flaschen werden in Großpackungen ohne Verschluss geliefert. Farbige Verschlüsse sind separat erhältlich (Bestell- Nr. 362150)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fassungsvermögen 30 ml (1 oz.)
Verschlussgröße 20 mm
Verschlusstyp Nicht enthalten
Durchmesser (metrisch) 34 mm
Höhe (angloamerikanisch) 2,4 in.
Höhe (metrisch) 61 mm
Dispensierung durch den Verschluss Nein
Produkttyp Runde Boston-Flasche
Kapazität (metrisch) 30 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 oz.
Farbe Naturfarben
Beschreibung Runde Boston-Flasche
Innendurchmesser (metrisch) Hals 14 mm
Material HDPE
Anzahl pro Karton 1000
Anzahl pro Packung 1000
Sterilität Nicht steril
Halsausführung 20 mm
Zertifizierung/Konformität Gemäß den Qualitätsanforderungen der ISO-Norm 13485:2016 hergestellt. Diagnostikflaschen und ihre Verschlüsse erfüllen die Anforderungen der US-Norm 21CFR177.1520 zum Gebrauch in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, USP Klasse VI.
Closure Included Nein
Öffnung Eng
Form Rund
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten. Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen-/Kolben-/Kanister-/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Produkte sind mit den passenden Nalgene Verschlüssen bei Raumtemperatur und atmosphärischem Druck auslaufsicher.