Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Verschlüsse mit hohem Profil und Farbcodes für Mikro-Verpackungsfläschchen: Nicht steril
Diese Verschlüsse mit Farbcodierung ermöglichen eine schnelle Bestimmung. Die in verschiedenen Farben lieferbaren Verschlüsse enthalten keinen O-Ring, der herausfallen und den Inhalt verunreinigen könnte.
133.00 € - 363.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Verschlüsse mit hohem Profil und Farbkodierern für Mikro-Verpackungsfläschchen |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
Material | HDPE |
Sterilität | Unsteril |
Anzahl pro Karton | 1000 |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10120853
|
Thermo Scientific™
362830-0110 |
Durchsichtig |
133.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10631294
|
Thermo Scientific™
362830-0111 |
Weiß |
285.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10641294
|
Thermo Scientific™
362830-0112 |
Gelb |
285.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10485313
|
Thermo Scientific™
362830-0113 |
Orange |
285.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10179742
|
Thermo Scientific™
362830-0114 |
Grün |
285.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10282903
|
Thermo Scientific™
362830-0115 |
Rot |
285.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10242953
|
Thermo Scientific™
362830-0116 |
Blau |
285.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11344525
|
Thermo Scientific™
362830-0117 |
Gold |
283.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10028822
|
Thermo Scientific™
362830-0118 |
Violett |
285.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10786743
|
Thermo Scientific™
362830-0119 |
Naturfarben |
285.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10796743
|
Thermo Scientific™
362830-1110 |
Türkis |
285.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11374525
|
Thermo Scientific™
362830-5110 |
Hellbraun |
285.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11384525
|
Thermo Scientific™
362830-5114 |
Hellgrün |
285.00 €
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11394525
|
Thermo Scientific™
362830-5116 |
Hellblau |
285.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11304535
|
Thermo Scientific™
362830-5118 |
Blassviolett |
363.00 €
1000 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Verschlüsse mit hohem Profil und Farbcodes für Mikro-Verpackungsfläschchen sind in zahlreichen Farben erhältlich und ermöglichen eine rasche Identifizierung.Die Verschlüsse besitzen keinen O-Ring, der herausfallen oder den Inhalt kontaminieren könnte.Farbcodierte Einsätze sind frei von toxischen Schwermetallen und kommen nicht mit dem Inhalt der Fläschchen in Berührung.Die Fläschchen und Verschlüsse sind zusammen bei 0,5 bar (7,5 psig) druckgetestet.
Eigenschaften:- Polyethylen hoher Dichte
- Schraubverschluss mit Gewinde
- Nicht-zytotoxisch, nicht-pyrogenisch
- Nicht steril
- Auslaufsicher† bei Gebrauch mit Nalgene Mikroverpackungsfläschchen
Bestellinformationen:
Verschlüsse für Mikroverpackungsfläschchen in Großpackungen ohne Fläschchen, 500 pro innerem Beutel, 1000 pro Kasten. Nicht sterile Fläschchen separat lieferbar (Kat. Nr. 362800, 362805).
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
Verschlüsse mit hohem Profil und Farbkodierern für Mikro-Verpackungsfläschchen | |
HDPE | |
1000 | |
Nalgene™ | |
Schraubverschluss | |
ISO 13485:2016 | |
11 mm |
11 mm | |
Unsteril | |
500 | |
HDPE | |
500/Beutel, 1.000/Karton | |
Verschluss |
Thermo Scientific Nalgene verwendet den Begriff “auslaufsicher”: a) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend zwei Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen.Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen.Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden.Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.