Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE, Jerry Can with Closure
Gießen Sie leicht und präzise mit dem abgewinkelten integrierten Ausguss der Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Kanister.
Marke: Thermo Scientific™ 2240-0015
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.24700kg
Beschreibung
Gießen Sie Flüssigkeiten leicht und präzise mit dem abgewinkelten integrierten Ausguss des Thermo Scientific™ Nalgene™ HDPE-Kanisters aus, der eine robuste Bauweise mit großer Standfläche und niedrigem Schwerpunkt für größere Stabilität aufweist. Der eingearbeitete Griff und eine Vertiefung im Boden sorgen für stabile Handhabung beim Anheben und Ausgießen während die Platz sparende, rechteckige Form limitierten Lagerraum optimal nutzt.
Mit PP-Schraubverschluss. Stabile, robuste Konstruktion für höchste Beanspruchung. Hohe Standfestigkeit durch grosse Standfläche und tiefliegenden Schwerpunkt. Langer, seitlich versetzter Ausguss für präzises Dosieren von Flüssigkeiten. Anhängender Verschluss kann nicht verloren gehen. Permanente Graduierung in Litern. Der Boden ist so konstruiert, dass er beim Ausgiessen einen zusätzlichen Halt bietet. Graduiert. Auslaufsicher.Volumen: 6L
Verschluss: 53Bmm
Masse: 152/203/343mm
Spezifikation
Kanister | |
Weiß | |
53 Bmm | |
36 mm | |
HDPE | |
6.9 Zoll | |
6 | |
8.4 Zoll | |
Weiß |
1.5 gal. | |
Polypropylen | |
Schraube | |
6 l | |
335 mm | |
176 mm | |
1 | |
213 mm |