Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ LDPE, runde Ballonflasche
Thermo Scientific™ Nalgene LDPE-Ballonflaschen mit Henkel sind die ideale Lösung für die Lagerung und den Transport von Reagenzien.
Marke: Thermo Scientific™ 2210-0040
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.48000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene LDPE-Ballonflaschen mit Henkel sind die ideale Lösung für die Lagerung und den Transport von Reagenzien.
Dank der breiten Henkel ist das Tragen und Dosieren mit LDPE-Ballonflaschen selbst mit Handschuhen problemlos möglich.
- Permanente Graduierungen in 1 Gallonen- und 5 Liter-Schritten
- Auslaufsicher†
Inhalt:
Weißer Polypropylen-Schraubverschluss und 83B-Verschluss
Spezifikation
Ballonflasche mit Griff | |
Polypropylen | |
Runde LDPE-Ballonflasche mit Griff | |
285 mm | |
LDPE | |
429 mm | |
4 | |
Nicht autoklavierbar |
4 Gallone. | |
83B | |
64 mm | |
15 l | |
Lagerung und Transport von Reagenzien | |
Griffe | |
1 | |
Weiß |