Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ wiederverwendbare Flaschenaufsatzfilter aus Polysulfon
Sie verbinden die praktischen Möglichkeiten eines Flaschenaufsatzfilters mit den Einsparungen eines wiederverwendbaren Flaschenaufsatzfilters. Sicheres Aufschrauben auf Medienflaschen aus Glas mit 33 oder 45 mm großem Hals.
Marke: Thermo Scientific™ DS0320-5033
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30600kg
Beschreibung
Nutzen Sie die Vorteile eines praktischen BottleTop-Filters in Kombination mit der Kosteneinsparung durch Wiederverwendbarkeit. Die nicht zytotoxischen wiederverwendbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ BottleTop-Filter aus Polysulfon werden fest auf Glasmedienflaschen mit Gewindegrößen von 33 oder 45 mm aufgeschraubt.
- Erhältlich in den Größen 250 und 500 ml
- Polysulfon ist robust und kann gereinigt und autoklaviert werden
- Permanente Graduierungen erleichtern die Bestimmung des Probenvolumens
- Polypropylen-Schlauchadapter kann zur sterilen Belüftung während des Autoklavierens mit Baumwollstopfen versehen werden
- Herausnehmbare Membranstützplatte für die Sterilfiltration wurde für maximalen Durchfluss und Durchsatz entwickelt
- Die Filtereinheit verwendet Vakuumschläuche mit 6 bis 8 mm ID (0,25 bis 0,3125 Zoll)
- Erhältlich in den Größen 250 und 500 ml
- Polysulfon ist robust und kann gereinigt und autoklaviert werden
- Permanente Graduierungen erleichtern die Bestimmung des Probenvolumens
- Polypropylen-Schlauchadapter kann zur sterilen Belüftung während des Autoklavierens mit Baumwollstopfen versehen werden
- Herausnehmbare Membranstützplatte für die Sterilfiltration wurde für maximalen Durchfluss und Durchsatz entwickelt
- Die Filtereinheit verwendet Vakuumschläuche mit 6 bis 8 mm ID (0,25 bis 0,3125 Zoll)
Spezifikation
500 mL | |
Polysulfon | |
Autoklavierbar | |
33 mm |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.