Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Y-Verbindungsstücke
Maximieren Sie den Flüssigkeitsdurchfluss mit nicht konischen Y-Schlauchverbindungsstücken mit Stecknippeln im Schlauch, gegossen aus Polypropylen-Harz, frei von tierischen Inhaltsstoffen.
Marke: Thermo Scientific™ 6152-0125
22.01 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.27000kg
Beschreibung
Maximieren Sie den Flüssigkeitsdurchfluss mit nicht konischen Thermo Scientific™ Nalgene™ Y-Schlauchverbindungsstücken mit Stecknippeln im Schlauch, gegossen aus Polypropylen-Harz, frei von tierischen Inhaltsstoffen. Die Produkte sind doppelt verpackt, um ihre Reinheit zu gewährleisten.
- Konstruktion aus Polypropylen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Schlauchverbinder | |
Autoklavierbar | |
1/8 in. | |
1/8 in.-Innendurchmesser |
Y-Typ-Verbindungsstück | |
Polypropylen | |
3,175 mm | |
72 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.