Learn More
Nalidixsäure, TRC
Artikelnummer. 30007389
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30007389 50 mg 50 Milligramm
30010038 100 mg 100 Milligramm
17993135 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007389 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN27560050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 389-08-2
Summenformel C12 H12 N2 O3
Molekulargewicht (g/mol) 232.24
Synonym Nalidixic acid, 1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1,8-Naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,4-Dihydro-1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one-3-carboxylic acid, 1-Ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1-ethyl-7-methyl-1,8-naphthyridin-4-one, Betaxina, Cybis, Dixiben, Eucistin, Innoxalomn, NSC 82174, Nacid, Nalidic acid, Nalidicron, Nalidixan, Nalidixic acid, Nalidixin, Nalidixinic acid, Nalitucsan, Nalix, Nalurin, Narigix, Naxuril, NegGram, Nelidix, Nevigramon, Nicelate, Nogram, Poleon, Specifin, Uralgin, Uriben, Uriclar, Urisal, Urodixin, Uroman, Uroneg, Uropan, Win 18320, Wintomylon
IUPAC-Name 1-Ethyl-7-Methyl-4-Oxo-1,8-Naphthyridin-3-Carbonsäure
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2ccc(C)nc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalidixic acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H12N2O3/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17)
Formelmasse 232.0848
Reinheit (%) >95%