Learn More
Nalpha-Acetyl-D-Arginin-Dihydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024235
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11335209
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18563.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 210545-23-6 | C8H16N4O3 | 216.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 210545-23-6
Summenformel C8H16N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 216.24
MDL-Nummer MFCD00209627
InChI-Schlüssel SNEIUMQYRCDYCH-ZCFIWIBFSA-N
Synonym ac-d-arg-oh, nalpha-acetyl-d-arginine dihydrate, n-alpha-acetyl-d-arginine dihydrate, 2r-5-carbamimidamido-2-acetamidopentanoic acid dihydrate, n-?-acetyl-d-arginine dihydrate, n-, a-acetyl-d-arginine dihydrate, 2r-5-diaminomethylidene amino-2-acetamidopentanoic acid dihydrate
PubChem CID 72698573
IUPAC-Name (2R)-5-{[amino(iminiumyl)methyl]amino}-2-acetamidopentanoat
SMILES CC(=O)N[C@H](CCCNC(N)=[NH2+])C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Acetyl-D-arginine dihydrate
Schmelzpunkt ∼270°C
Menge 1 g
Formelmasse 252.29 (216.25 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%