Learn More
Nalpha-Benzoyl-L-Arginin-Ethylester-Hydrochlorid,≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10070710 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10070710 2.5 g Glasflasche 2.50 Gramm
10102230 10 g Glasflasche 10 Gramm
10259693 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10070710 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 105700025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
C15H22N4O3·HCl
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C15H22N4O3·HCl
MDL-Nummer MFCD00012579
Synonym BAEE
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nα-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Schmelzpunkt 129°C to 136°C
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Einzelne Verunreinigung 99.0% min. (TLC)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NHCOC6H5)CO2C2H5·HCl
Beilstein 09, III, 1232
Spezifische Drehung −15.0° to −19.0° (24°C, 589nm) (c=2, water)
Menge 2.5 g
Formelmasse 342.83
Reinheit (%) ≥99.0%
Physikalische Form Pulver, Kristalle oder Granulate