Learn More
Nalpha-Boc-Nepsilon-Benzyloxycarbonyl-D-Lysin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15458678
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15458678
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62096.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76477-42-4
Summenformel C19H28N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 380.44
MDL-Nummer MFCD00038262
InChI-Schlüssel BDHUTRNYBGWPBL-GGYSOQFKNA-N
Synonym boc-d-lys z-oh, n-boc-n'-cbz-d-lysine, boc-l-lys z-oh, boc-n-epsilon-z-d-lysine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-epsilon-benzyloxycarbonyl-d-lysine, 2r-6-benzyloxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, ambotzbaa1358, n-alpha-boc-n-delta-z-d-lysine, boc-d-lys z, boc-d-lysine cbz
PubChem CID 7269335
IUPAC-Name (2R)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Boc-Nepsilon-benzyloxycarbonyl-D-lysine
Menge 1 g
Formelmasse 380.44
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest