Learn More
Nalpha-Fmoc-Ndelta-Trityl-D-Glutamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15459058 5 g 5 Gramm
15449058 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459058 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62539.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 200623-62-7 | Molecular Formula: C39H34N2O5 | Molecular Weight: 610.71 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 200623-62-7
Summenformel C39H34N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 610.71
MDL-Nummer MFCD00151924
InChI-Schlüssel WDGICUODAOGOMO-PGUFJCEWSA-N
Synonym fmoc-d-gln trt-oh, n-fmoc-n'-trityl-d-glutamine, fmoc-gln trt, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-triphenylmethylcarbamoyl butanoic acid, ambotzfaa1322, pubchem12399, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-gamma-trityl-d-glutamine, n∼2∼-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-n-triphenylmethyl-d-glutamine, 2r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-triphenylmethyl carbamoyl butanoic acid
PubChem CID 24820181
IUPAC-Name (2R)-2-(9H-Fluor-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-oxo-5-(Tritylamino)pentanosäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)NC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Fmoc-Ndelta-trityl-D-glutamine
Menge 5 g
Formelmasse 610.7
Reinheit (%) 98%