Learn More
Nalpha-Fmoc-Ngamma-Trityl-L-Asparagin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485888
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15485888 5 g 5 Gramm
15495888 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15485888 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59536.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 132388-59-1 | C38H31N2O5 | 595.68 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 132388-59-1
Summenformel C38H31N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 595.68
MDL-Nummer MFCD00077049
InChI-Schlüssel KJYAFJQCGPUXJY-UMSFTDKQSA-M
Synonym fmoc-asn trt-oh, nalpha-fmoc-ngamma-trityl-l-asparagine, ambotzfaa1015, n-fmoc-n4-trityl-l-asparagine, pubchem9947, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-oxo-4-tritylamino butanoic acid, fmoc-n'-trityl-l-asparagine, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-ngamma-trityl-l-asparagine, n-9-fluorenyl methoxy carbonyl-n-trityl-l-asparagine
PubChem CID 640248
IUPAC-Name (2S)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-3-[(triphenylmethyl)carbamoyl]propanoate
SMILES [O-]C(=O)[C@H](CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Fmoc-Ngamma-trityl-L-asparagine
Schmelzpunkt 201°C to 204°C
Menge 5 g
Beilstein 4343823
Optische Drehung −15° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 596.67
Reinheit (%) 97%