Learn More
Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-threonin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416228
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15416228 2 g 2 Gramm
15426228 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416228 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59808.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 71989-35-0 | C23H27NO5 | 397.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71989-35-0
Summenformel C23H27NO5
Molekulargewicht (g/mol) 397.47
MDL-Nummer MFCD00077075
InChI-Schlüssel LZOLWEQBVPVDPR-VLIAUNLRSA-N
Synonym fmoc-thr tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr t-bu-oh, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr but, 2s,3r-3-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr but-oh, fmoc-o-tert.butyl-l-threonine, fmoc-thr otbu-oh
PubChem CID 6364643
IUPAC-Name (2S,3R)-3-(tert-butoxy)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)butanoate
SMILES C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine
Schmelzpunkt 131°C to 134°C
Menge 2 g
Beilstein 4581133
Optische Drehung +16° (c=1 in Ethyl Acetate)
Formelmasse 397.46
Reinheit (%) 98%