Learn More
Nalpha-Fmoc-S-Trityl-D-Cystein, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428838
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15428838 5 g 5 Gramm
15418838 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428838 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62301.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 167015-11-4 | C37H31NO4S | 585.718 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 167015-11-4
Summenformel C37H31NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 585.718
MDL-Nummer MFCD00151922
InChI-Schlüssel KLBPUVPNPAJWHZ-UUWRZZSWSA-N
Synonym fmoc-d-cys trt-oh, n-fmoc-s-trityl-d-cysteine, fmoc-s-trityl-d-cysteine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-s-trityl-d-cysteine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl-d-cysteine, d-cysteine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-s-triphenylmethyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-triphenylmethyl sulfanyl propanoic acid, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-tritylthio propanoic acid, ambotzfaa1035, pubchem19012
PubChem CID 7168037
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-tritylsulfanylpropansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)SCC(C(=O)O)NC(=O)OCC4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha-Fmoc-S-trityl-D-cysteine
Schmelzpunkt 172°C to 176°C
Menge 5 g
Beilstein 7558914
Formelmasse 587.71
Reinheit (%) 98%