Learn More
Nalpha,Ndelta,Nomega-Tris(Benzyloxycarbonyl)-L-Arginin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055121
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15488406
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63621.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14611-34-8 | C30H32N4O8 | 576.606 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14611-34-8
Summenformel C30H32N4O8
Molekulargewicht (g/mol) 576.606
MDL-Nummer MFCD00038693
InChI-Schlüssel YSGAXJCIEJGVFV-RUZDIDTESA-N
Synonym Z-Arg(Z)2-OH
PubChem CID 131843446
IUPAC-Name (2R)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)-5-[phenylmethoxycarbonyl-[(E)-N'-phenylmethoxycarbonylcarbamimidoyl]amino]pentansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CCCN(C(=NC(=O)OCC2=CC=CC=C2)N)C(=O)OCC3=CC=CC=C3)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha,Ndelta,Nomega-Tris(benzyloxycarbonyl)-L-arginine
Schmelzpunkt 139°C
Beilstein 3079013
Menge 1 g
Formelmasse 576.6
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest