Learn More
Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-Lysin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438618
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15438618 100 g 100 Gramm
15428618 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15438618 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62019.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2483-46-7 | C16H30N2O6 | 346.42 g/mol
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysine is used as fine chemical intermediate, synthesis intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysin wird als feinchemisches Zwischenprodukt und Synthesezwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Äther, Ethylacetat und Methanol
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2483-46-7
Summenformel C16H30N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 346.42
MDL-Nummer MFCD00038515
InChI-Schlüssel FBVSXKMMQOZUNU-LDGXTIHJNA-N
Synonym boc-lys boc-oh, s-2,6-bis-tert-butoxycarbonylaminohexanoic acid, boc-lys boc, s-2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, di-boc-l-lysine, na, ne-bis-boc-l-lysine, boc-l-lys boc-oh, boc-l-lys boc, boc-l-lysine boc, s-2,6-bis-tert-butoxycarbonylamino-hexanoic acid
PubChem CID 7349648
IUPAC-Name (2S)-2,6-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine
Farbe Weiß
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ether,ethyl acetate and methanol
Menge 100 g
Formelmasse 346.42
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt