Learn More
Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-Lysin-Dicyclohexylammoniumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7054519
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15497836
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62785.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 15098-69-8 | C28H53N3O6 | 527.75 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15098-69-8
Summenformel C28H53N3O6
Molekulargewicht (g/mol) 527.75
MDL-Nummer MFCD00038892
InChI-Schlüssel HRLHJTYAMCGERD-VAMKTSTMNA-N
Synonym boc-lys boc-oh.dcha, boc-lys boc-oh dcha, dicyclohexylamine s-2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoate, n,n'-di-boc-l-lysine dicyclohexylamine salt, boc-lys boc-oh dicyclohexammonium salt, n,n'-bis tert-butoxycarbonyl-l-lysine dicyclohexylamine 1:1, 2s-2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid; dicha, boc-lys boc-ohcha, boc-lys boc-oh?cha, boc-lys boc-ohdcha
PubChem CID 12017189
IUPAC-Name (2S)-2,6-bis[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansäure;N-cyclohexylcyclohexanamin
SMILES C1CCC(CC1)NC1CCCCC1.CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine dicyclohexylammonium salt
Schmelzpunkt 139°C to 143°C
Farbe Weiß
Beilstein 6262378
Menge 25 g
Formelmasse 527.74
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest