Learn More
Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-Lysin N-Succinimidylester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-Lysin-N-Succinimidylester wird als Lokalanästhetikum verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-Lysin-N-Succinimidylester wird als Lokalanästhetikum verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine N-succinimidyl ester |
| Schmelzpunkt | 184°C |
| Farbe | Weiß |
| Beilstein | 1559007 |
| Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 443.49 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Pulver |