Learn More
Macherey Nagel Nanacolor Röhrchentest
Schnelle, anwenderfreundliche, mit Strichcodes versehene, vordosierte Reagenzgläser zum Testen einer Vielzahl von Wasser- und Abwasseranalyseparametern.
Marke: Macherey Nagel 985083
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Beschreibung
- Einfache und schnelle Messungen
- Mit Hilfe von Reagenzgläsern mit Barcode wird die Messung automatisch nach dem Einsetzen der Küvette in den Küvettenschlitz durchgeführt
- Der Kontakt mit gefährlichen Chemikalien wird vermieden, da die Messung direkt im Reagenzglas durchgeführt wird
- Dies garantiert maximale Sicherheit für den Anwender
- Genehmigt
- Zuverlässige und vergleichbare Ergebnisse
- Die Reaktionsbasis der Tests basiert auf international anerkannten Standardmethoden einschließlich DIN, EN, ISO, EPA und APHA
- Vielseitig
- Der perfekte Test für jede Anforderung
- Für alle wichtigen Parameter in der Wasser- und Abwasseranalyse steht eine große Anzahl von Tests mit unterschiedlichen Reichweiten zur Verfügung
- Precise
- Einfache Handhabung und höchste Genauigkeit
- Alle Tests enthalten präzise vordosierte Reagenzien, die gebrauchsfertig sind
- Einzigartig
- Keine Mischung von Tests
- Jede Testbox ist mit einem farbcodierten Etikett ausgestattet und kann deutlich identifiziert werden
Spezifikation
Gesamtstickstoff, TNb 22 | |
20 Bestimmungen | |
Oxidative Zersetzung im Heizblock mit anschließender Interferenzkompensation und photometrischer Bestimmung mit 2,6-Dimethylphenol in Schwefelsäure/Phosphorsäuregemisch |
Nicht Meerwasser geeignet | |
0,5 bis 22,0 mg/l | |
Nanocolor™ PhotometricTube Test |
Sicherheit und Handhabung
- NANOCOLOR gesamt-Stickstoff TNb 22
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2 -propanol, o -phosphoric acid, sulfuric acid, sodium carbonate, potassium peroxydisulfate