Learn More
Macherey Nagel Nanacolor Röhrchentest
Schnelle, anwenderfreundliche, mit Strichcodes versehene, vordosierte Reagenzgläser zum Testen einer Vielzahl von Wasser- und Abwasseranalyseparametern.
Marke: Macherey Nagel 985073
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Beschreibung
- Einfache und schnelle Messungen
- Mit Hilfe von Reagenzgläsern mit Barcode wird die Messung automatisch nach dem Einsetzen der Küvette in den Küvettenschlitz durchgeführt
- Der Kontakt mit gefährlichen Chemikalien wird vermieden, da die Messung direkt im Reagenzglas durchgeführt wird
- Dies garantiert maximale Sicherheit für den Anwender
- Genehmigt
- Zuverlässige und vergleichbare Ergebnisse
- Die Reaktionsbasis der Tests basiert auf international anerkannten Standardmethoden einschließlich DIN, EN, ISO, EPA und APHA
- Vielseitig
- Der perfekte Test für jede Anforderung
- Für alle wichtigen Parameter in der Wasser- und Abwasseranalyse steht eine große Anzahl von Tests mit unterschiedlichen Reichweiten zur Verfügung
- Precise
- Einfache Handhabung und höchste Genauigkeit
- Alle Tests enthalten präzise vordosierte Reagenzien, die gebrauchsfertig sind
- Einzigartig
- Keine Mischung von Tests
- Jede Testbox ist mit einem farbcodierten Etikett ausgestattet und kann deutlich identifiziert werden
Spezifikation
Sulfid 3, S2- | |
20 Bestimmungen | |
DIN-Methode: N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiamin reagiert mit Schwefelwasserstoff zu einer Verbindung, die sich in Leucomethylblau ändert. Diese Verbindung wird mit Eisen(III)-Ionen zu Methylenblau oxidiert (Reaktionsbasis nach DIN 38405-D26/27) |
Meerwasser nach Verdünnung geeignet (1 +3) | |
0,05 bis 3,00 mg/l | |
Nanocolor™ PhotometricTube Test |