Learn More
Gibco™ Sodium Hydroxide (NaOH) Solutions, 0.1–1.0 M
Artikelnummer. 17890925
Change view
Click to view available options
Menge:
20 l
200 l
Konzentration:
0.1 M
0.5 M
1.0 M
Packungsgröße:
20 Liter
200 Liter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Konzentration unitSize
17890925 20 l 0.5 M 20 Liter
17850925 20 l 0.1 M 20 Liter
17870925 200 l 0.1 M 200 Liter
17860925 200 l 0.5 M 200 Liter
17800935 20 l 1.0 M 20 Liter
17810935 200 l 1.0 M 200 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17890925 Lieferant Gibco™ Lieferanten-Nr. A4782801
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Gibco NaOH solutions offer more options for supply security and dual sourcing of the highest volume process liquid in bioprocessing manufacturing.
Gibco NaOH solutions offer more options for supply security and dual sourcing of the highest volume process liquid in bioprocessing manufacturing. Available in three different grades and two off-the-shelf sizes, these solutions provide outsourcing efficiencies to help reclaim time, space, and other core resources.
Gibco NaOH-Lösungen bieten mehr Optionen für die Versorgungssicherheit und die duale Beschaffung der Prozessflüssigkeit mit dem höchsten Volumnen in der biotechnologischen Fertigung. Diese Lösungen sind in drei verschiedenen Gütegraden und zwei handelsüblichen Größen erhältlich und bieten Outsourcing-Effizienz, um Zeit, Platz und wichtige Ressourcen zurückzugewinnen.
Merkmale der Gibco NaOH-Lösungen:
• 0,1 M-, 0,5 M- und 1 M-Konzentrationen
• Materialien in Multikompendium-Qualität
• cGMP-Herstellung gemäß 21CFR820
• 20 l und 200 l gebrauchsfertige Einweg-Bioprocessing-Behälter
Flexibilität
Gibco NaOH-Lösungen bieten Outsourcing-Effizienz für Kunden, die intern produzieren, aber teilweise auslagern möchten, sowie für Kunden mit Chargengrößen, die keine kundenspezifische Bestellung rechtfertigen und für Kunden, die bereits an Thermo Fisher Scientific auslagern, aber zusätzliche Flexibilität wünschen. Sie werden in den am häufigsten verwendeten Konzentrationen und Einwegbehältern hergestellt.
Anwendungen der Gibco NaOH Lösungen
• Zur pH-Einstellung
• Reinigung von Anlagen/Geräte
• Reinigung, Desinfektion und Lagerung von Chromatographiesäulen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Hydroxide
CAS 1310-73-2
Schmelzpunkt 0 °C
Siedepunkt 100 °C
Farbe Klar
Konzentration 0.5 M
pH ≥12 to ≤14
Menge 20 l
Summenformel HNaO
Verpackung Bioprocess Container
Synonym Caustic soda, Acidity regulatory, Lye or Soda lye
InChI-Schlüssel HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
SMILES [OH-].[Na+]
IUPAC-Name Natriumhydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 40.00
Reinheit (%) 95 to 100%
Güte Compendial
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Nicht zur Diagnosestellung oder direkten Anwendung bei Menschen oder Tieren geeignet.