Learn More
Napabucasin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496356
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
500 Milligramm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16496356 100 mg 100 Milligramm
16451389 1 g -
16445918 10 mg 10 Milligramm
16432067 50 mg -
16421116 200 mg -
16408557 5 mg 5 Milligramm
16401716 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 16496356 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13919
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Napabucasin (BBI608) is a STAT3 inhibitor which blocks stem cell activity in cancer cells.
Napabucasin (BBI608) is a STAT3 inhibitor which blocks stem cell activity in cancer cells.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Napabucasin
Physikalische Form Powder
CAS 83280-65-3
Farbe Green Yellow
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H8O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease
Synonym BBI608
Löslichkeitsinformationen DMSO : 4.44 mg/mL (18.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C2OC(C(C)=O)=C1)C3=C(C2=O)C=CC=C3
Molekulargewicht (g/mol) 240.21
Formelmasse 240.21
Reinheit (%) 99.27%
Güte Research