Learn More
Naphazoline hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16488488
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16488488 10 g 10 Gramm
16432179 1 g 1 Gramm
16410938 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16488488 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0446
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Naphazoline (Naphthazoline) hydrochloride is a potent α-adrenergic receptor agonist. Naphazoline hydrochloride reduces vascular hyperpermeability and promotes vasoconstriction. Naphazoline hydrochloride reduces the levels of inflammatory factors (TNF-α, IL-1β and IL-6), cytokines (IFN-γ and IL-4), IgE, GMCSF, and NGF。Naphazoline hydrochloride can be used for non-bacterial conjunctivitis research.
Naphazoline (Naphthazoline) hydrochloride is a potent α-adrenergic receptor agonist. Naphazoline hydrochloride reduces vascular hyperpermeability and promotes vasoconstriction. Naphazoline hydrochloride reduces the levels of inflammatory factors (TNF-α, IL-1β and IL-6), cytokines (IFN-γ and IL-4), IgE, GMCSF, and NGF。Naphazoline hydrochloride can be used for non-bacterial conjunctivitis research.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphazoline hydrochloride
Physikalische Form Solid
CAS 550-99-2
Farbe White
Menge 10 g
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H15ClN2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Synonym Naphthazoline hydrochloride
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (202.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 25 mg/mL (101.32 mM)
SMILES C1(CC2=NCCN2)=CC=CC3=CC=CC=C13.Cl
Molekulargewicht (g/mol) 246.74
Formelmasse 246.74
Reinheit (%) 98.37%
Güte Research