Learn More
Naphthacin (>80 %), TRC
Artikelnummer. 30469823
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30469823 1 g
30466626 100 mg
30473346 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30469823 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN3776501G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-24-0
Summenformel C18 H12
Molekulargewicht (g/mol) 228.29
Synonym 2,3-Benzanthracene, 2,3-Benzanthrene, Benz[b]anthracene, Chrysogen, Rubene, Tetracene, Tetracene (hydrocarbon)
IUPAC-Name Tetracen
SMILES c1ccc2cc3cc4ccccc4cc3cc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo(b)anthracene
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H12/c1-2-6-14-10-18-12-16-8-4-3-7-15(16)11-17(18)9-13(14)5-1/h1-12H
Formelmasse 228.0939