Learn More
Naphthalene-1,3-diol, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Naphthalene-1,3-diol |
| CAS | 132-86-5 |
| Summenformel | C10H8O2 |
| MDL-Nummer | MFCD00003965 |
| Menge | 100 mg |
| SMILES | OC1=C2C=CC=CC2=CC(O)=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 160.17 |
| Reinheit (%) | 98% |