Learn More
Naphthalene-1,4-dicarboxylic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31108278
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31108278 500 g
31103548 5 g
31099040 1 kg
31100357 100 g
31108697 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31108278 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD14407500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthalene-1,4-dicarboxylic acid
CAS 605-70-9
Summenformel C12H8O4
MDL-Nummer MFCD00014312
Menge 500 g
SMILES O=C(C1=C2C=CC=CC2=C(C(O)=O)C=C1)O
Molekulargewicht (g/mol) 216.19
Reinheit (%) 98%