Learn More
Naphthalin-1,4-Dicarbonsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309106
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11309106 25 g 25 Gramm
11319106 100 g 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11309106
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20249.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 605-70-9 | C12H8O4 | 216.19 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 605-70-9
Summenformel C12H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 216.19
MDL-Nummer MFCD00014312
InChI-Schlüssel ABMFBCRYHDZLRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-naphthalenedicarboxylic acid, 1,4-naphthalenedicarboxylicacid, 1,4-naphthalicacid, 1,4-naphthalic acid, pubchem21317, acmc-1b0c7, ksc357a6b, naphthalene-1,4-dicarboxylicacid, naphthalene-1,4-dicarboxlic acid, naphthaline-1,4-dicarboxylic acid
PubChem CID 69065
IUPAC-Name naphthalin-1,4-dicarbonsäure
SMILES OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)C(O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Naphthalene-1,4-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt 321°C to 325°C
Menge 25 g
Beilstein 2051255
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 216.19
Reinheit (%) ≥98%