Learn More
Naphthalene-1,4-diol, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Naphthalene-1,4-diol |
| CAS | 571-60-8 |
| Summenformel | C10H8O2 |
| MDL-Nummer | MFCD00003977 |
| Menge | 5 g |
| SMILES | OC1=C2C=CC=CC2=C(O)C=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 160.17 |
| Reinheit (%) | 98% |