Learn More
Naphthalene-1,4-diol, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31108879
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31108879 1 g
31092876 25 g
31093095 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31108879 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD127441g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthalene-1,4-diol
CAS 571-60-8
Summenformel C10H8O2
MDL-Nummer MFCD00003977
Menge 1 g
SMILES OC1=C2C=CC=CC2=C(O)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
Reinheit (%) 98%