Learn More
Naphthalin-1-Sulfonsäure-Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400427
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11400427 10 g -
11410427 50 g 50 Gramm
11420427 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400427 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21782.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6036-48-2 | C10H8O3S | 208.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6036-48-2
Summenformel C10H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 208.23
MDL-Nummer MFCD00003987
InChI-Schlüssel PSZYNBSKGUBXEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene-1-sulfonic acid dihydrate, 1-naphthalenesulfonic acid dihydrate, naphthalene-1-sulfonic acid hydrate
PubChem CID 71431272
IUPAC-Name naphthalene-1-sulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthalene-1-sulfonic acid hydrate
Schmelzpunkt 89°C to 91°C (dried)
Menge 10 g
UN-Nummer UN2585
Merck Index 14,6376
Formelmasse 208.23 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%