Learn More
Naphthalin-1-sulfonsäure-Natriumsalz, 99 % (Trockengewicht), Wasser < 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026479
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11420677 5 g 5 Gramm
11430677 25 g 25 Gramm
11440677 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11420677
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22488.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 130-14-3 | C10H7NaO3S | 230.213 g/mol
Naphthalene-1-sulfonic acid sodium salt is used as a detection reagent to investigate ion-pair high-performance liquid chromatographic retention behavior of copper(II)-1-oxa-4,7,10,13-tetraazacyclopentadecane complex. It is also used to prepare naphthalene-1-sulfonyl chloride by reaction with phosphorousoxy chloride. Further, it is used as a stationary liquid phase for resolution of dichlorophenol isomers by gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Naphthalin-1-sulfonsäure-Natriumsalz wird als Nachweisreagenz zur Untersuchung des Ionenpaar-Retentionsverhaltens des Kupfer(II)-1-oxa-4,7,10,13-tetraazacyclopentadecan-Komplexes in der Hochleistungsflüssigchromatographie verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Naphthalin-1-Sulfonylchlorid durch Reaktion mit Phosphorosoxychlorid verwendet. Darüber hinaus wird es als stationäre Flüssigphase zur Auflösung von Dichlorphenolisomeren durch Gaschromatographie verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130-14-3
Summenformel C10H7NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 230.213
MDL-Nummer MFCD00064964
InChI-Schlüssel HIEHAIZHJZLEPQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-1-sulfonate, 1-naphthalenesulfonic acid sodium salt, unii-mai7v3c3pn, sodium naphthalenesulphonate, sodium naphthalene sulfonate, 1-naphthalenesulfonic acid, sodium salt, alpha salt, sodium alpha-naphthalenesulfonate, mai7v3c3pn
PubChem CID 23661867
IUPAC-Name sodium;naphthalin-1-sulfonat
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthalene-1-sulfonic acid sodium salt
Schmelzpunkt 299°C to 301°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht), Wasser<2%
Menge 5 g
Beilstein 3639038
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 230.22
Reinheit (%) 99%