Learn More
Naphthalin-2,6-Dicarbonsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023381
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11462898 5 g 5 Gramm
11472898 25 g 25 Gramm
11482898 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11462898
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16868.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1141-38-4 | C12H8O4 | 216.192 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1141-38-4
Summenformel C12H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 216.192
MDL-Nummer MFCD00004105
InChI-Schlüssel RXOHFPCZGPKIRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-naphthalenedicarboxylic acid, 2,6-naphthalic acid, 2,6-dicarboxynaphthalene, unii-k3c4dyz29o, 2,6-naphthalene dicarboxylic acid, k3c4dyz29o, dsstox_cid_9211, acmc-2099kj, d06kmp, dsstox_rid_78711
PubChem CID 14357
ChEBI CHEBI:44460
IUPAC-Name naphthalin-2,6-dicarbonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)C(=O)O)C=C1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthalene-2,6-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 2051257
Formelmasse 216.19
Reinheit (%) ≥98%