Learn More
Naphthalin-2-Sulfonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7037855
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15413208 100 g 100 Gramm
15423208 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15413208
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56685.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 120-18-3 | C10H8O3S | 208.23 g/mol
Naphthalene-2-sulfonic acid is used in making direct dyes, reactive des and employed as dye and agrochemical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Naphthalin-2-Sulfonsäure wird bei der Herstellung von Direktfarbstoffen verwendet, die reaktiv sind und als Farbstoff und agrochemische Zwischenprodukte eingesetzt werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120-18-3
Summenformel C10H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 208.23
MDL-Nummer MFCD00004089
InChI-Schlüssel KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthalenesulfonic acid, beta-naphthylsulfonic acid, beta-naphthalenesulfonic acid, naphthalene-2-sulphonic acid, kyselina 2-naftalensulfonova, 2-naphthalene sulfonic acid, unii-o9s4k2s25e, 2-naphthylsulfonic acid, kyselina 2-naftalensulfonova czech, 2-naphthalenesulfonic acid, monohydrate
PubChem CID 8420
ChEBI CHEBI:44229
IUPAC-Name naphthalin-2-sulfonsäure
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthalene-2-sulfonic acid
Menge 100 g
UN-Nummer UN2585
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 208.23
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Naphthalene-2-sulfonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Naphthalenesulfonic acid