Learn More
Naphthalin-2-Sulfonsäure-Hydrat, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445503
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11445503
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A13445.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 76530-12-6 | C10H8O3S | 208.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76530-12-6
Summenformel C10H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 208.23
MDL-Nummer MFCD00149271
InChI-Schlüssel KVBGVZZKJNLNJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene-2-sulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid hydrate, 2-naphthalenesulfonic acid monohydrate, 2-naphthalenesulfonicacid, hydrate 1:1, kyselina2-naftalensulfonova, acmc-20aj4s, ksc352o8d, c10h8so3.h2o, 2-naphthalene-sulfonic acid monohydrate, naphthalene-2-sulphonic acid monohydrate
PubChem CID 20499058
IUPAC-Name Naphthalin-2-Sulfonsäure;hydrat
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Specifikationer
Chemischer Name oder Material Naphthalene-2-sulfonic acid hydrate
Menge 50 g
UN-Nummer UN2585
Merck Index 14,6377
Formelmasse 208.23 (Anhydrous)
Reinheit (%) 94%
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.