Learn More
Naphthalin-2-sulfonsäure-Natriumsalz, 98 %, kann bis zu 10 % anorganische Restsalze und Wasser erhalten, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Naphthalene-2-sulfonic acid sodium salt |
| Hinweise zum Prozentgehalt | Kann bis zu 10 % inorganisches Restsalz und Restwasser enthalten |
| Menge | 250 g |
| Beilstein | 3659024 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| IUPAC-Name | sodium naphthalene-2-sulfonate |
| Formelmasse | 230.22 |
| Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt