Learn More
Naphthalin-2-sulfonsäure-Natriumsalz, 98 %, kann bis zu 10 % anorganische Restsalze und Wasser erhalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020940
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11444374 250 g 250 Gramm
11434374 1000 g 1000 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11444374
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13066.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 532-02-5 | C10H7NaO3S | 230.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 532-02-5
Summenformel C10H7NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 230.21
MDL-Nummer MFCD00064186
InChI-Schlüssel YWPOLRBWRRKLMW-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 2-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-2-sulfonate, 2-naphthalenesulfonic acid sodium salt, 2-naphthalenesulfonic acid, sodium salt, unii-r5f0ctd2oj, sodium-2-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-6-sulfonate, 2-naphthalene sulfonic acid sodium salt, sodium beta-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-2-sulphonate
PubChem CID 23661868
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthalene-2-sulfonic acid sodium salt
Hinweise zum Prozentgehalt Kann bis zu 10 % inorganisches Restsalz und Restwasser enthalten
Menge 250 g
Beilstein 3659024
Empfindlichkeit Hygroskopisch
IUPAC-Name sodium naphthalene-2-sulfonate
Formelmasse 230.22
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Naphthalenesulfonic acid, sodium salt