Learn More
Naphthalene-2-sulfonyl chloride, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31335971
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31335971 500 g
31329040 25 g
31324985 100 g
31334039 5 g
31332136 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31335971 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD12580500g
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Naphthalene-2-sulfonyl chloride
CAS 93-11-8
Summenformel C10H7ClO2S
MDL-Nummer MFCD00004087
Menge 500 g
SMILES O=S(C1=CC=C2C=CC=CC2=C1)(Cl)=O
Molekulargewicht (g/mol) 226.68
Reinheit (%) 95%