Learn More
Thermo Scientific™ Enghalsige VOA-Flaschen mit geschlossenen Kappen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Füllstand:
Zertifiziert
Beschreibung
pDie Thermo Scientifictrade; enghalsigen VOA-Flaschen mit geschlossenen Kappen eignen sich für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen. Die enghalsige Glasflasche mit geschlossener Kappe ist für VOA-Tests konzipiert, bei denen kein durchstechbarer Verschluss erforderlich ist. Für lichtempfindliche Analyten wird eine braune Flasche empfohlen. iZertifiziert /i gemäß leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen./p
- Flasche aus Kalknatronglas Typ III; empfohlen für lichtempfindliche Analyten
- Weiße Polypropylen-Kappe mit eingeklebter PTFE-Einlage, die nicht herausfallen kann
- Verschlusskappen auf Flaschen befestigt
- Das Design mit enger Öffnung ist ideal für Wasserproben
Zertifizierte Flaschen mit folgenden Merkmalen:
- Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen erfüllt oder übertroffen werden
- Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Jede Flasche hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
- Die Unterteilung durch Spanplatten schützt die Flaschen vor Bruch; macht zusätzliche Umverpackung für den Versand erforderlich
Angaben zum Recycling:
Bitte recyceln Sie die Wellpappenkartons und alle LDPE-Beutel, in denen Ihre Produkte geliefert werden.
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1000 ml (32 oz.) |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 33 bis 430 mm |
Verschlusstyp | Oben geschlossene Kappe |
Durchmesser (metrisch) | 97 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 8,54 in. |
Höhe (metrisch) | 217 mm |
Produkttyp | Flasche |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |