Learn More
Buerkle™ Enghals-Chemikalienflasche
2.37 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Höhe (metrisch):
108 mm
136 mm
170 mm
221 mm
Beschreibung
- HDPE-Flaschen mit engem Hals
- Manipulationssicherer Schraubverschluss aus Polypropylen
- Durchsichtige Flaschen
- Blauer Schraubverschluss
Spezifikation
Produkttyp | Reagenzflasche |
Material | HDPE |
Enthält | Manipulationssicherer, blauer Schraubverschluss aus Polypropylen |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Kapazität (metrisch) | 100 ml |
Farbe | Transparent |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für viskose Öle |
Höhe (metrisch) | 108 mm |
Länge (metrisch) | 45 mm |
Breite (metrisch) | 45 mm |