Learn More
Naspm trihydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Naspm trihydrochloride (1-Naphthylacetyl spermine trihydrochloride), a synthetic analogue of Joro spider toxin, is a calcium permeable AMPA (CP-AMPA) receptors antagonist.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Naspm trihydrochloride |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 1049731-36-3 |
| Farbe | Pale Yellow |
| Menge | 50 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C22H37Cl3N4O |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | 1-Naphthylacetyl spermine trihydrochloride |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 50 mg/mL (104.19 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.4 mg/mL (13.34 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |